SAB1300002
Monoclonal Anti-SUV39H1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-KMT1A, Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 1, Suppressor of variegation 3-9 homolog 1,
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
42AT239.96.72, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUV39H1(6839)
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody was raised using purified recombinant GST fusion protein encoding N-terminal of human SUV39H1.