Documenti fondamentali
S9259
Sigma-Aldrich
Monomethyl succinate
~95%
Sinonimo/i:
Succinic acid monomethyl ester
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12000000
Saggio
~95%
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)