Documenti fondamentali
S8649
Sigma-Aldrich
Sar-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro
≥97% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H39N9O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
601.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CNCC(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)N1CCCC1C(O)=O
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P Wisniowski et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 125(1), 38-45 (1995-01-01)
Pneumocystis carinii pneumonia is a major opportunistic infection in patients with the acquired immune deficiency syndrome. P. carinii attachment to alveolar epithelial cells is considered necessary for growth and replication of the organism. Recent studies have focused on the role