Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H45NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.64
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC#CC(=O)[C@@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C26H45NO4/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(28)22-21-30-26(5,6)27(22)24(29)31-25(2,3)4/h22H,7-18,21H2,1-6H3/t22-/m0/s1
InChI key
YGBSGZPIDCXNEH-QFIPXVFZSA-N
Application
SKI 5C was used to inhibit Sphingosine kinase 1 in SK-Hep1, HEK-293T cells.1
Biochem/physiol Actions
SKI 5C is a selective Sphingosine Kinase 1 (SPHK1) inhibitor.
SKI 5C is a sphingosine kinase 1 inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?