S8259
2,2′-Sulfinyl-bis(4,6-dichlorophenol)
Sinonimo/i:
Bithionol sulfoxide
About This Item
Stringa SMILE
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S(=O)c2cc(Cl)cc(Cl)c2O
InChI
1S/C12H6Cl4O3S/c13-5-1-7(15)11(17)9(3-5)20(19)10-4-6(14)2-8(16)12(10)18/h1-4,17-18H
RPAJWWXZIQJVJF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3