S8072
Sertindole
≥97.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[2-[4-[5-chloro-1-(4-fluorophenyl)-1h-indol-3-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-2-imidazolidinone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.5% (HPLC)
Stato
solid
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
Ideatore
Abbott
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)-n2cc(C3CCN(CC3)CCN4CCNC4=O)c5cc(Cl)ccc25
InChI
1S/C24H26ClFN4O/c25-18-1-6-23-21(15-18)22(16-30(23)20-4-2-19(26)3-5-20)17-7-10-28(11-8-17)13-14-29-12-9-27-24(29)31/h1-6,15-17H,7-14H2,(H,27,31)
GZKLJWGUPQBVJQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , DRD2(1813)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.