Vai a
S8063
Siastatin B
lyophilized powder
Sinonimo/i:
(3S, 4S, 5R, 6R)-6-(Acetylamino)-4,5-dihydroxy-3-piperidinecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 462.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.21
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
CHF 462.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Siastatin B, lyophilized powder, from microbial
biological source
microbial
Quality Segment
form
lyophilized powder
packaging
vial of 23.0 μmol
solubility
H2O: 2.3 mL/vial (for a 10 mM solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1NC[C@@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5/c1-3(11)10-7-6(13)5(12)4(2-9-7)8(14)15/h4-7,9,12-13H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,14,15)/t4-,5-,6-,7+/m0/s1
InChI key
DQTKLICLJUKNCG-ZTYPAOSTSA-N
Application
Broad spectrum inhibitor of sialidase.
Biochem/physiol Actions
Streptomyces metabolite, a broad-spectrum inhibitor of neuraminidase (sialidase).
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)