Merck
S7546
Zorbax® LP 100/40 CN
40 μm mean particle size, average diameter 100 Å
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41115700
EC Number:
271-537-8
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
mean particle size
40 μm
pore size
100 Å average diameter
InChI
1S/C6H12ClNSi.O2Si/c1-9(2,7)6-4-3-5-8;1-3-2/h3-4,6H2,1-2H3;
InChI key
MPHCKNJRPAUOCD-UHFFFAOYSA-N
Application
Cyano-derivatized silica for normal- or reversed-phase separations of slightly polar molecules
Legal Information
Zorbax is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)