S7443
Anti-Sox3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
ammonium sulfate suspension
PM
antigen 44.8 kDa
Reattività contro le specie
human, rodent
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOX3(6658)
mouse ... Sox3(20675)
rat ... Sox3(679158)
Immunogeno
Esclusione di responsabilità