Key Documents
S7174
Sigma-Aldrich
L-erythro-Sphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H37NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m1/s1
WWUZIQQURGPMPG-MCXRAWCPSA-N
Altre note
Inactive isomer of sphingosine
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup