Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 162.00 |
5 x 1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 720.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
Material:
polystyrene
Size:
96 wells
CHF 162.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
polystyrene
Quality Segment
description
flat bottom
technique(s)
biotinylated protein purification: suitable
size
96 wells
storage temp.
2-8°C
General description
SigmaScreen Streptavidin coated high capacity plates utilize a proprietary coating technology which provides substantially greater biotin binding capacity than standard Streptavidin or ExtrAvidin coated plates. This clear, 96-well plate has a format of breakable 8-well strips on a single-well holding frame, and has a binding capacity of ≥ 15 pmol/well. Streptavidin coated high capacity plates provide a platform which allows the captured protein to be eluted for post-capture analysis by various methods such as MALDI, ICAT or SDS-PAGE.
Legal Information
SigmaScreen is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?