Vai a
S6826
Stiripentol
≥98% (HPLC), Anti-convulsant reagent, powder
Sinonimo/i:
4,4-dimethyl-1-[3,4(methylenedioxy)-phenyl]-1-penten-3-ol, Diacomit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 95.60
CHF 81.26
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 320.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
256-480-9
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 81.26
Prezzo di listinoCHF 95.60Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Stiripentol, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)C(O)\C=C\c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C14H18O3/c1-14(2,3)13(15)7-5-10-4-6-11-12(8-10)17-9-16-11/h4-8,13,15H,9H2,1-3H3/b7-5+
InChI key
IBLNKMRFIPWSOY-FNORWQNLSA-N
Application
Stiripentol has been used in pharmacokinetic analysis and as a reference standard in fluorescence spectra analysis.
Stiripentol may be used in GABAA receptor-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Anti-convulsant drug
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1876SML0035SML1145
Stiripentol ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S6826
Stiripentol
PaPE-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1876
PaPE-1
ML303 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1145
ML303
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)