Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 53.50 |
Informazioni su questo articolo
vapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
993 °C (lit.)
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ACS reagent, ≥99% | description BioXtra, ≥99% |
| assay ≥99% | assay - | assay ≥99% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| vapor pressure 1.4 mmHg ( 0 °C) | vapor pressure 1.4 mmHg ( 0 °C) | vapor pressure 1.4 mmHg ( 0 °C) | vapor pressure 1.4 mmHg ( 0 °C) |
| mp 993 °C (lit.) | mp 993 °C (lit.) | mp 993 °C (lit.) | mp 993 °C (lit.) |
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line BioXtra |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium fluoride
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?