Merck
S6764
[pGlu6, Pro9]-Substance P fragment 6-11
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Septide, pGlu-Phe-Phe-Pro-Leu-Met-NH2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H53N7O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
763.95
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
A potent and selective NK-1 tachykinin receptor agonist.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)