S6069
Sp 5,6-DCl-cBIMPS
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
5,6-Dichloro-1-b-D-ribofuranosylbenzimidazole-3′,5′-cyclic monophosphorothioate, Sp- isomer sodium salt
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: 1 mM
DMSO: freely soluble
ethanol: freely soluble
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[Na+].O[C@@H]1[C@@H]2O[P@]([S-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]1n3cnc4cc(Cl)c(Cl)cc34
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3