S6045
Anti-Stem Cell Factor antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
neutralization: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Kitl(17311)
Descrizione generale
Anti-Stem Cell Factor antibody reacts specifically with mouse stem cell factor.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)