Documenti fondamentali
S5894
Sigma-Aldrich
Sigma lab markers
Fine tip, black
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Colore
black
Descrizione generale
Writes on cold, wet surfaces. Quick-drying. Alcohol based permanent marker removed by alcohol.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
ImmunoPen This ImmunoPen is validated for use in Frozen Sections, Immunostaining Barrier, Paraffin Sections.
Millipore
402176-M
ImmunoPen