Documenti fondamentali
S5754
Sigma-Aldrich
Stigmastadienone
~95%
Sinonimo/i:
24-Ethyl-4,22E-cholestadien-3-one, 4,22-Stigmastadien-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H46O
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.67
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
~95%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)