Documenti fondamentali
S5564
Sigma-Aldrich
SRC N1 human
≥60% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
Scegli un formato
10 μG
CHF 302.00
CHF 302.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
CHF 302.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
CHF 302.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Livello qualitativo
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
56 kDa
Concentrazione
≥60% (SDS-PAGE)
0.3 mg/mL protein (Bradford assay)
N° accesso UniProt
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Azioni biochim/fisiol
Src N1 is a membrane-associated protein tyrosine kinase (PTK).
Stato fisico
Solution in 50 mM Tris, pH 7.5, 0.05 mM EDTA, 1 mM DTT, 100 mM NaCl, 0.05% NP-40, and 50% glycerol.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R C Chan et al.
Molecular and cellular biology, 17(8), 4667-4676 (1997-08-01)
The neural cell-specific N1 exon of the c-src pre-mRNA is both negatively regulated in nonneural cells and positively regulated in neurons. We previously identified conserved intronic elements flanking N1 that direct the repression of N1 splicing in a nonneural HeLa