Vai a
S5136
Fosfato di sodio
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%
Sinonimo/i:
sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di sodio, Sodio fosfato bibasico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 58.30
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 161.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 263.00
5 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 916.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2HPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.96
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38070211
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-448-7
MDL number:
CHF 58.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
solubility
water: soluble 100 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium phosphate dibasic has been used:
  • in the preparation of 1X PBS (phosphate buffer saline) for whole organ decellularization of porcine kidneys
  • as a component of PBS in porcine pancreas decellularization
  • in the preparation of synthetic P calibration material
  • in the preparation of PBS (phosphate-buffered saline)
  • in the preparation of M9 buffer
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S7907S326404276
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%
description
BioXtra, ≥99.0%
description
Molecular Biology, ≥98.5% (titration)
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥98.5% (titration)
assay
98-100.5% (calc. to the dried substance)
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfato di sodio
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf