Key Documents
S4895
Sigma-Aldrich
Tin(II) tartrate
~99%
Sinonimo/i:
Stannous tartrate
About This Item
Formula condensata:
SnC4H4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.78
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
~99%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1C(O)C(=O)O[SnH2]OC1=O