Documenti
S4687
Sigma-Aldrich
Anti-SAP-102 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Dlg3(58948)
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to amino acids 83-100 of rat SAP-102.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.05% sodium azide and 1 mg/ml bovine serum albumin