S2177
Anti-Synaptotagmin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 65 kDa
Reattività contro le specie
rat
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using extract of rat brain membrane fraction
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYT1(6857)
mouse ... Syt1(20979)
rat ... Syt1(25716)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- for cell surface labelling of synaptotagmin I (SytI)
- in immunofluorescence microscopy
- in western blotting