S1688
SR 57227A
solid
Sinonimo/i:
4-amino-1-(6-chloro-2-pyridyl)-piperidine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble 9 mg/mL
Stringa SMILE
Cl.NC1CCN(CC1)c2cccc(Cl)n2
InChI
1S/C10H14ClN3.ClH/c11-9-2-1-3-10(13-9)14-6-4-8(12)5-7-14;/h1-3,8H,4-7,12H2;1H
FUMINTAAUJUVMP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges