S1136
[Nle11]-Substance P
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Nle-NH2
About This Item
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(CCCCN)NC(=O)C4CCCN4C(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C64H100N18O13/c1-4-5-22-42(54(69)86)75-58(90)46(34-38(2)3)74-53(85)37-73-55(87)47(35-39-17-8-6-9-18-39)79-59(91)48(36-40-19-10-7-11-20-40)80-57(89)43(26-28-51(67)83)76-56(88)44(27-29-52(68)84)77-60(92)50-25-16-33-82(50)63(95)45(23-12-13-30-65)78-61(93)49-24-15-32-81(49)62(94)41(66)21-14-31-72-64(70)71/h6-11,17-20,38,41-50H,4-5,12-16,21-37,65-66H2,1-3H3,(H2,67,83)(H2,68,84)(H2,69,86)(H,73,87)(H,74,85)(H,75,90)(H,76,88)(H,77,92)(H,78,93)(H,79,91)(H,80,89)(H4,70,71,72)
ZEPTUBCWHRSMIP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?