S1068
SB-215505
solid, >98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Chloro-5-methyl-1-5-quinolycarbamoyl-indoline
About This Item
Saggio
>98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: soluble ~11 mg/mL at 60 °C
H2O: insoluble
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc2CCN(C(=O)Nc3ccnc4ccccc34)c2cc1Cl
InChI
1S/C19H16ClN3O/c1-12-10-13-7-9-23(18(13)11-15(12)20)19(24)22-17-6-8-21-16-5-3-2-4-14(16)17/h2-6,8,10-11H,7,9H2,1H3,(H,21,22,24)
BPVGSWDWIRIUME-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR2B(3357)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?