Merck
S009
LY-165,163
solid
Sinonimo/i:
4-[2-[4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]benzeneamine, p-Aminophenethyl-m-trifluoromethylphenyl piperazine, PAPP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22F3N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
color
off-white
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, H2O: insoluble, ethanol: freely soluble
SMILES string
Nc1ccc(CCN2CCN(CC2)c3cccc(c3)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C19H22F3N3/c20-19(21,22)16-2-1-3-18(14-16)25-12-10-24(11-13-25)9-8-15-4-6-17(23)7-5-15/h1-7,14H,8-13,23H2
InChI key
GAAKALASJNGQKD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective 5-HT1A serotonin receptor agonist and 5-HT1D serotonin receptor antagonist.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
S009-25MG04061832093246