Documenti fondamentali
RFA451811
Rotor for Eppendorf® 5418/5418R Centrifuges
FA-45-18-11, aerosol tight, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
lid
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022652061 (NA)
Eppendorf® 5418707005 (EU)
Parametri
16,873 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5418/5418R
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)