RES1000A-A7
ACES
Sinonimo/i:
Acido N-(2-acetamido)-2-aminoetansolfonico, Acido N-(carbamoilmetil)-2-aminoetansolfonico, N-(carbamoilmetil)taurina
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Endotoxin and microbial; tested
Intervallo di pH utile
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Punto di fusione
>220 °C (dec.) (lit.)
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Attività estranea
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Stringa SMILE
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Specific applications include buffers for cell culture media, protein separations and diagnostic reagent production.
Confezionamento
RES1000A-A701X: 100 gm container
RES1000A-A702X: 1 kg container
RES1000A-A704X: 10 kg container
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?