Vai a
RDD010
ACES
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acido N-(2-acetamido)-2-aminoetansolfonico, Acido N-(carbamoilmetil)-2-aminoetansolfonico, N-(carbamoilmetil)taurina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1410.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.20
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-908-4
Beilstein/REAXYS Number:
2253770
MDL number:
CHF 1410.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri™
assay
≥99.0%
form
powder
quality
free-flowing
loss
≤1.0% loss on drying
pH
3.0-4.5
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 5 % (w/w), clear, colorless
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
absorption
≤0.02 at 290 nm at 5 % (w/w)
SMILES string
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
InChI key
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
00194A3594A9758
ACES anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
RDD010
ACES
ACES BioUltra, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
00194
ACES
ACES BioPerformance Certified, ≥99.0%, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A3594
ACES
ACES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
A9758
ACES
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
description
BioUltra, ≥99.5% (T)
description
BioPerformance Certified, ≥99.0%, suitable for cell culture
description
≥99.0% (titration)
grade
anhydrous
grade
-
grade
BioPerformance Certified
grade
-
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
Redi-Dri™
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
crystalline powder
pH
3.0-4.5
pH
2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
3.0-4.5
pH
3.0-4.5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ACES
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)