Merck
RB45
Reactive Blue 4−Agarose
prepacked column
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23151817
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
prepacked column
column volume
2.5 mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(C(NC3=CC=C(S(=O)(O)=O)C(NC4=NC(Cl)=NC(Cl)=N4)=C3)=CC(S(=O)(O)=O)=C2N)C(C5=C1C=CC=C5)=O
InChI
1S/C23H14Cl2N6O8S2/c24-21-29-22(25)31-23(30-21)28-12-7-9(5-6-14(12)40(34,35)36)27-13-8-15(41(37,38)39)18(26)17-16(13)19(32)10-3-1-2-4-11(10)20(17)33/h1-8,27H,26H2,(H,34,35,36)(H,37,38,39)(H,28,29,30,31)
InChI key
RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... P2rx1(25505)
Application
Reactive Blue 4-agarose is used in affinity chromatography, protein chromatography and dye resins. Reactive Blue 4-agarose has been used to express human pituitary glutaminyl cyclase (hQC) in Drosophila S2 cells.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • R2507Reactive Blue 4−Agarose, saline suspension 5 columnSDS
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D E Cane et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 304(2), 415-419 (1993-08-01)
Aristolochene synthase, a fungal cyclase which has been isolated from Aspergillus terreus and Penicillium roqueforti, catalyzes the cyclization of farnesyl diphosphate to the sesquiterpene hydrocarbon aristolochene. The aristolochene synthase gene (Ari1) of P. roqueforti has previously been cloned and expressed
Rachell E Booth et al.
Protein expression and purification, 32(1), 141-146 (2003-12-19)
Human pituitary glutaminyl cyclase (hQC) was expressed in Drosophila S2 cells under the control of an inducible metallothionene promoter and fused to the Drosophila immunoglobulin-binding protein signal sequence to enable secretion into the culture media. Expression levels reached 50 microg/mL
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
RB45-1KT04061832013503
Contatta l'Assistenza Tecnica