Vai a
RABHRP1
HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 43.10
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
19
CHF 43.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
antibody product type
primary antibodies
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Immunoglobulin G (IgG) belongs to the immunoglobulin family and is a widely expressed serum antibody. It consists of a gamma (γ) heavy chain in the constant (C) region. The monomeric 150 kDa structure of IgG constitutes two identical heavy chains and two identical light chains with molecular weight of 50 kDa and 25 kDa, respectively. The primary structure of this antibody also contains disulfide bonds involved in linking the two heavy chains, linking the heavy and light chains and resides inside the chains. IgG is further subdivided into four classes namely, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4 with different heavy chains, named γ1, γ2, γ3, and γ4, respectively.
Application
HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1) has been used in Western Blotting and Immunohistochemistry.
Other Notes
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RABHRP2AP156PAP101P
description
-
description
-
description
0.8 mg/mL, Chemicon®
description
Chemicon®, from rabbit
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
secondary antibodies
antibody product type
secondary antibodies
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)