Documenti fondamentali
RAB1911
Sigma-Aldrich
Rat IL-9 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Scegli un formato
96 WELLS
CHF 789.00
CHF 789.00
Spedizione prevista il10 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
CHF 789.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 789.00
Spedizione prevista il10 maggio 2025
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.45 ng/mL
standard curve range: 0.410-100 ng/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Il9(116558)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects Rat IL-9
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)