Documenti fondamentali
RAB1790
Sigma-Aldrich
Rhesus Macaque BDNF ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Scegli un formato
1 KIT
CHF 791.00
CHF 791.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
CHF 791.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 791.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Reattività contro le specie
rhesus macaque
tecniche
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects Rhesus Macaque Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF)
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)