Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
96 wells | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 547.00 |
Informazioni su questo articolo
sample type plasma
sample type serum
CHF 547.00
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.2 ng/mL
standard curve range: 0.205-50 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... POU5F1(5460)
General description
Application
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma and cell culture supernatants | description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples | description for serum, plasma and cell culture supernatants | description for serum, plasma and cell culture supernatants |
| Gene Information human ... POU5F1(5460) | Gene Information rabbit ... IL4(100302454) | Gene Information human ... TIMD4(91937) | Gene Information human ... BMPER(168667) |
| species reactivity human | species reactivity rabbit | species reactivity human | species reactivity human |
| input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type serum sample(s) | input sample type serum | input sample type serum |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?