Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
96 wells | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 824.00 |
Informazioni su questo articolo
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
CHF 824.00
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.12 ng/mL
standard curve range: 0.102-25 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SLAMF6(114836)
Application
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma and cell culture supernatants | description for serum, plasma and cell culture supernatants | description - | description for serum, plasma and cell culture supernatants |
| Gene Information human ... SLAMF6(114836) | Gene Information rat ... F11r(116479) | Gene Information human ... NELL1(4745) | Gene Information - |
| species reactivity human | species reactivity rat | species reactivity human | species reactivity human |
| input sample type plasma | input sample type plasma | input sample type cell culture supernatant(s) | input - |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?