Merck
RAB1570
Human Lymphotoxin beta R ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... LTBR(4055)
Input:
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4.5 pg/mL
standard curve range: 4.10-1000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... LTBR(4055)
General description
This ELISA antibody pair detects human Lymphotoxin beta R. Other species not yet determined.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)