Vai a
RAB1353
Human CD84 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
96 wells
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 824.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... CD84(8832)
Input:
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
CHF 824.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 ng/mL
standard curve range: 0.819-200 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CD84(8832)
General description
This ELISA antibody pair detects Human CD84 (SLAMF5)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB4700860HPA063316RAB1334
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
clone CD84.1.21
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... CD84(8832)
Gene Information
human ... CD84(8832)
Gene Information
human ... CD84(8832)
Gene Information
human ... CD34(947)
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
input
-
input
-
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 ng/mL
standard curve range: 0.819-200 ng/mL
assay range
-
assay range
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.82 ng/mL
standard curve range: 0.818-200 ng/mL
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL (ICC-IF), western blot: 0.04-0.4 μg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
colorimetric
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)