Documenti fondamentali
RAB1266
Sigma-Aldrich
Human Aminopeptidase P1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Scegli un formato
96 WELLS
CHF 791.00
CHF 791.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
CHF 791.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 791.00
Check Cart for Availability
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.1 ng/mL
standard curve range: 2.048-500 ng/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... XPNPEP1(7511)
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)