Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... ACVR1(90)
Input:
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartispecies reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ACVR1(90)
General description
This ELISA antibody pair detects Human Activin R1A. Other species not yet determined.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?