Merck
RAB1228
Feline CXCL1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Sinonimo/i:
C-X-C motif chemokine 1, Growth-regulated alpha protein, Platelet-derived growth factor-inducible protein KC, Secretory protein N51
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
feline
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
feline
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Chemokine (C-X-C motif) ligand 1 (CXCL1), a member of the CXC chemokine family, is a small cytokine expressed by epithelial cells, macrophages, and neutrophils. It can stimulate progression, tumorigenesis, and recurrence in bladder cancer, pancreatic cancer, and glioma. CXCL1 is capable of specifically binding to the G protein-coupled receptor chemokine (C-X-C motif) receptor 2 (CXCR2). This ELISA antibody pair detects feline chemokine (C-X-C motif) ligand 1 (CXCL1).
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)