Vai a
RAB1217
Equine IL-8 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 824.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
equine ... CXCL8(100037400)
Input:
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
equine
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
CHF 824.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
equine
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
equine ... CXCL8(100037400)
General description
This ELISA antibody pair detects Equine IL-8 (CXCL8)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RAB1216RAB1215RAB1910
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
Gene Information
equine ... CXCL8(100037400)
Gene Information
equine ... IL1B(100034237)
Gene Information
-
Gene Information
-
species reactivity
equine
species reactivity
equine
species reactivity
equine
species reactivity
rat
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
-
input
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)