Documenti fondamentali
RAB1173
Sigma-Aldrich
Human PLUNC ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Scegli un formato
96 WELLS
CHF 578.00
CHF 578.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
CHF 578.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 578.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/ml
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... BPIFA1(51297)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects human PLUNC. Other species are not determined.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)