Vai a
RAB1121
Mouse CRP ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Sinonimo/i:
C-reactive protein, CRP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
96 wells
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 450.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Crp(12944)
Input:
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
CHF 450.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.15 ng/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Crp(12944)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RAB0097RAB0096SAB4701017
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for serum, plasma and cell culture supernatant
description
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
description
clone C5
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
-
Gene Information
mouse ... Crp(12944)
Gene Information
rat ... Crp(12944)
Gene Information
human ... CRP(1401)
Gene Information
human ... CRP(1401)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.15 ng/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 200 pg/mL
standard curve range: 0.246-60 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 34 pg/mL
standard curve range: 34.29-25000 pg/mL
assay range
-
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
input
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)