Documenti fondamentali
RAB1048
Sigma-Aldrich
Human FGF-5 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Scegli un formato
96 WELLS
CHF 502.00
CHF 502.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
CHF 502.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 502.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 24 pg/ml
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FGF5(2250)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects human FGF-5. Other species are not determined.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)