Documenti fondamentali
RAB1036
Sigma-Aldrich
Human Cystatin SN ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Sinonimo/i:
Cystatin SN ELISA, ELISA Kit for Cystatin, Human Cystatin Detection
Scegli un formato
96 WELLS
CHF 501.00
CHF 501.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
CHF 501.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 501.00
Check Cart for Availability
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.2 ng/ml
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CST1(1469)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects Human Cystatin SN. Other species not yet determined.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Romina Hernández-Olivos et al.
Scientific reports, 11(1), 15646-15646 (2021-08-04)
There are currently no preventative options for recurrent aphthous stomatitis, and the only available treatments are palliative. This is partly due to a poor understanding of its etiopathogenesis. In this case-control study, we characterized the salivary proteome of patients with