RAB1029
Human Cadherin 13 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/ml
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CDH13(1012)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects Human Cadherin-13 (CDH13)
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Biomedicines, 9(10) (2021-10-24)
In the cardiovascular system, atherogenic low-density lipoproteins (LDL) and the protective hormone adiponectin bind to the same receptor, T-cadherin. In this study, we tested the hypothesis that the ratio of circulating LDL to high-molecular weight (HMW) adiponectin could predict the