Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
equine
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartispecies reactivity
equine
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 49 pg/ml
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
This ELISA antibody pair detects Equine MMP-9
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?