Merck
RAB1014
Canine Cystatin C ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
canine, mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
canine, mouse
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/ml
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
This ELISA antibody pair detects canine Cystatin C and mouse Cystatin C. Other species are not determined.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)