RAB0999
Phosphotyrosine SYK / Tyrosine-protein Kinase SYK ELISA Kit
Scegli un formato
CHF 502.00
Spedizione prevista il27 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 502.00
Spedizione prevista il27 maggio 2025
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SYK(6850)
Descrizione generale
Applicazioni
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)